Kluczowe dokumenty
267961
Arsenic
powder, ≥99.997% trace metals basis
Synonim(y):
Arsenic black, Arsenic-75
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.997% trace metals basis
Formularz
powder
rezystywność
33.3 μΩ-cm
bp
613 °C (lit.)
mp
817 °C (lit.)
gęstość
5.727 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[As]
InChI
1S/As
Klucz InChI
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?