Merck
363456
Sigma-Aldrich
Arsenic(V) oxide hydrate
≥99.99%
Synonim(y):
Arsenic pentoxide hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
As2O5 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.84 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.99%
Formularz
powder
skład
Degree of hydration, 2-5
przydatność reakcji
core: arsenic
reagent type: catalyst
gęstość
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O=[As](=O)O[As](=O)=O
InChI
1S/As2O5.H2O/c3-1(4)7-2(5)6;/h;1H2
Klucz InChI
XSIWZGKXZLITBO-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)