Merck
519111
Sigma-Aldrich
Arsenic(II) sulfide
95%
About This Item
Wzór liniowy:
As2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
przydatność reakcji
core: arsenic
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
S=[As][As]=S
InChI
1S/As2S2/c3-1-2-4
Klucz InChI
KKPLQJMNSIUAFP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Arsenic(II) sulfide has been used in thesynthesis of various materials, including chalcogenide zeolite analogs,direct-band-gap semiconductors, and thioarsenates. Arsenic(II) sulfide has alsobeen found to exhibit strong second harmonic generation, making it useful innonlinear optical applications.
Zastosowanie
Arsenic(II) sulfide has been used in:
  • the synthesis of thioaresinates
  • the synthesis of chalcogenide zeolite analogs (2)
  • the synthesis of direct-band-gap semiconductors
  • nonlinear optical applications because of its strong second harmonic generation
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
An electron diffraction investigation of sulfur nitride, arsenic disulfide (realgar), arsenic trisulfide (orpiment) and sulfur.
Lu CS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 66(5), 818-827 (1994)