Kluczowe dokumenty
243566
Mercury(II) sulfide red
99%
Synonim(y):
Mercuric sulfide red
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
kolor
red
mp
583.5 °C (lit.)
gęstość
8.1 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
S=[Hg]
InChI
1S/Hg.S
Klucz InChI
QXKXDIKCIPXUPL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Mercury sulfide can exist in several crystal structures,1 of which mercury sulfide red occurs in hexagonal structure. It can be precipitated from hydrogen sulfide and mercury salt solution.
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany) null
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(8), 855-858 (2015-08-11)
The effect of long-time X-ray irradiation on Cr and Hg in a polypropylene disk certified reference material (PP disk CRM, NMIJ CRM 8136-a) during measurements by X-ray fluorescence (XRF) spectrometry was examined in the present study. The XRF intensities of
Inorganic Chemistry null