Merck
342459
Sigma-Aldrich
Copper(I) sulfide
powder, −325 mesh
Synonim(y):
Siarczek miedzi
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cu2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Formularz
powder
wielkość cząstki
−325 mesh
gęstość
5.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Cu]S[Cu]
InChI
1S/2Cu.S
Klucz InChI
JESPAFKOCOFQIN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Copper sulfide shows metal-like electrical conductivity, chemical-sensing capability and suitable characteristics for absorption of solar energy. Cu63 NMR, X ray photoelectron spectroscopy,2 copper sulfide CuS was studied in detail. Copper sulfide is a monovalent and oxidation state was determined to be 2.2
Zastosowanie
  • Badanie farmakologiczne nad Ocfentanilem: Badania nad właściwościami farmakologicznymi Ocfentanilu, w tym jego biochemią i silnym działaniem przeciwbólowym, zostały zbadane w badaniu, w którym oceniano toksykologię i wpływ behawioralny na larwy danio pręgowanego i myszy, potwierdzając jego potencjał w zastosowaniach związanych z leczeniem bólu (Bilel et al., 2023).
  • Ocfentanil w zabiegach chirurgicznych: Rola ocfentanilu w zastosowaniach chirurgicznych została podkreślona w badaniu, w którym opracowano nowe metody analityczne do jego wykrywania w próbkach biologicznych, podkreślając jego znaczenie w badaniach farmakologicznych i leczeniu bólu chirurgicznego (Jung et al., 2020).
  • Roztwór ocfentanilu do badań farmakologicznych: Opracowanie i walidacja metody wykrywania ocfentanilu w próbkach włosów wskazuje na jego kluczową rolę w badaniach kryminalistycznych i farmakologicznych, pomagając w badaniach skoncentrowanych na jego stabilności i skutkach w warunkach klinicznych (Allibe i in., 2021).
Opakowanie
Packaged in poly bottles
Inne uwagi
may contain a slight excess of S
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of copper sulfide nanorod arrays on molecular templates.
Mao G, et al.
Nano Letters, 4(2), 249-252 (2004)
Lidia Armelao et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 6(2), 401-408 (2006-04-01)
A novel method for the preparation of CuS nanoparticles based on the fast nucleation of the sulphide has been developed. The particles have been synthesized by reaction of thioacetic acid with water and copper carboxylates (acetate, propionate) in the corresponding
Riccardo Narizzano et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(33), 15798-15802 (2006-07-21)
A heterostructure formed by a conjugated polymer and semiconducting nanoparticles was produced. The conjugated polymer was synthesized by oxidative copolymerization of 3-thiopheneacetic acid and 3-hexylthiophene, thus obtaining an amphiphilic polythiophene that allows the formation of a stable polymer layer at
Yuming Guo et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(20), 3493-3495 (2010-04-09)
Copper sulfide amorphous nanoparticles and nanocrystals were prepared successfully by a special process. These CuS nanoparticles could specifically and significantly induce the apoptosis and inhibit the proliferation of human cancer cells rather than normal cells. Moreover, the biological activities of
Xiangjie Bo et al.
Talanta, 81(1-2), 339-345 (2010-03-02)
A simple and facile synthetic method to incorporate copper sulfide (Cu(2)S) nanoparticles inside the mesopores of ordered mesoporous carbons (OMCs) is reported. The Cu(2)S/OMCs nanocomposite was characterized by transmission electron microscopy (TEM), X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
342459-1KG4061826239049
342459-250G4061826757376