Kluczowe dokumenty
372595
Lead(II) sulfide
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Lead monosulfide, Lead sulfide, Natural lead sulfide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
gęstość
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[PbH2]=S
InChI
1S/Pb.S
Klucz InChI
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?