Kluczowe dokumenty
900733
Sigma-Aldrich
PbS core-type quantum dots
oleic acid coated, fluorescence λem 900 nm, 10 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Fluorescent nanocrystals, Lead sulfide, PbS QDs
About This Item
Wzór liniowy:
PbS
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
10 mg/mL in toluene
fluorescencja
λem 900 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Pb].S
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
Klucz InChI
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
The size for our lead sulfide (PbS) quantum dots (QDs) varies between 2.5 to 8 nm and depending upon this, these QDs emit between 900-1600 nm. Our PbS QDs possess high quantum yield, sharp emission and exhibit narrow fluorescence band (full width at half maximum <100 nm), which make them suitable as light absorber or IR emitter in applications in solar cells, photodetectors and infrared light emitting diodes (LEDs) .
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gerasimos Konstantatos et al.
Nature nanotechnology, 5(6), 391-400 (2010-05-18)
The detection of photons underpins imaging, spectroscopy, fibre-optic communications and time-gated distance measurements. Nanostructured materials are attractive for detection applications because they can be integrated with conventional silicon electronics and flexible, large-area substrates, and can be processed from the solution
Xinzheng Lan et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(2), 299-304 (2015-11-19)
A solution-based passivation scheme is developed featuring the use of molecular iodine and PbS colloidal quantum dots (CQDs). The improved passivation translates into a longer carrier diffusion length in the solid film. This allows thicker solar-cell devices to be built
Highly efficient quantum dot near-infrared light-emitting diodes.
Gong X, et al.
Nature Photonics, 10, 253-257 (2016)
Produkty
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
W tym artykule podsumowano właściwości niektórych nowych QD nie opartych na kadmie wraz z różnymi zastosowaniami QD.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.