Wstecz
PbS core-type quantum dots
Wzór liniowy:
PbS
Numer CAS:
1314-87-0
Products
Kategoria produktu
quantum dots (6)
Marka
Sigma-Aldrich (6)
Postać fizyczna
Poziom jakości
Filtruj produkty
Showing 1-6 of 6
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
900733
PbS core-type quantum dots,
oleic acid coated, fluorescence λ
em
900 nm, 10 mg/mL in toluene
Rozwiń
Wyświetl ceny
900738
PbS core-type quantum dots,
fluorescence λ
em
1400 nm, 10 mg/mL in toluene
Rozwiń
Wyświetl ceny
900728
PbS core-type quantum dots,
oleic acid coated, fluorescence λ
em
1500 nm, 10 mg/mL in toluene
Rozwiń
Wyświetl ceny
900734
PbS core-type quantum dots,
fluorescence λ
em
1000 nm, 10 mg/mL in toluene
Rozwiń
Wyświetl ceny
900735
PbS core-type quantum dots,
oleic acid coated, fluorescence λ
em
1100 nm, 10 mg/mL in toluene
Rozwiń
Wyświetl ceny
900727
PbS core-type quantum dots,
fluorescence λ
em
1600 nm, 10 mg/mL in toluene