900728
PbS core-type quantum dots
oleic acid coated, fluorescence λem 1500 nm, 10 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Fluorescent nanocrystals, Lead sulfide, PbS QDs
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
liquid
stężenie
10 mg/mL in toluene
fluorescencja
λem 1500 nm
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
Klucz InChI
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
45.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
W tym artykule podsumowano właściwości niektórych nowych QD nie opartych na kadmie wraz z różnymi zastosowaniami QD.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.