Kluczowe dokumenty
900738
Sigma-Aldrich
PbS core-type quantum dots
fluorescence λem 1400 nm, 10 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Fluorescencyjne nanokryształy, PbS QDs, Siarczek ołowiu
About This Item
Wzór liniowy:
PbS
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
10 mg/mL in toluene
fluorescencja
λem 1400 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Pb].S
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
Klucz InChI
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Rozmiar naszych kropek kwantowych (QD) z siarczku ołowiu (PbS) waha się od 2,5 do 8 nm i w zależności od tego QD emitują światło o długości fali od 900 do 1600 nm. Nasze kropki kwantowe PbS charakteryzują się wysoką wydajnością kwantową, ostrą emisją i wąskim pasmem fluorescencji (pełna szerokość przy połowie maksimum <100 nm), co czyni je odpowiednimi jako absorber światła lub emiter podczerwieni w zastosowaniach w ogniwach słonecznych, fotodetektorach i diodach emitujących światło podczerwone (LED).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gerasimos Konstantatos et al.
Nature nanotechnology, 5(6), 391-400 (2010-05-18)
The detection of photons underpins imaging, spectroscopy, fibre-optic communications and time-gated distance measurements. Nanostructured materials are attractive for detection applications because they can be integrated with conventional silicon electronics and flexible, large-area substrates, and can be processed from the solution
Xinzheng Lan et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(2), 299-304 (2015-11-19)
A solution-based passivation scheme is developed featuring the use of molecular iodine and PbS colloidal quantum dots (CQDs). The improved passivation translates into a longer carrier diffusion length in the solid film. This allows thicker solar-cell devices to be built
Highly efficient quantum dot near-infrared light-emitting diodes.
Gong X, et al.
Nature Photonics, 10, 253-257 (2016)
Produkty
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
W tym artykule podsumowano właściwości niektórych nowych QD nie opartych na kadmie wraz z różnymi zastosowaniami QD.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900738-5ML4061833039458