900748
Perovskite quantum dots
oleic acid and oleylamine coated, fluorescence λem 450 nm, 10 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Cadmium free QDs, Fluorescent nanocrystals, Perovskite nanocrystals, QDs
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
liquid
stężenie
10 mg/mL in toluene
fluorescencja
λem 450 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Perovskite quantum dots (QDs) of common formula CsPbX3 (X = Cl, Br, I) possess high photoluminescence efficiency and narrow emission and emit in the visible spectral regime. Perovskite QDs are cadmium free and the aforementioned properties render them suitable for applications in light emitting diodes (LEDs), lasers, liquid crystal displays (LCDs) etc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Produkty
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
W tym artykule podsumowano właściwości niektórych nowych QD nie opartych na kadmie wraz z różnymi zastosowaniami QD.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.