905062
Perovskite quantum dots
oleic acid and oleylamine coated, fluorescence λem 530 nm, 10 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Cadmium free QDs, Fluorescent nanocrystals, Perovskite FAPbX3 Quantum Dots, Perovskite nanocrystals, QDs
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
stężenie
10 mg/mL in toluene
fluorescencja
λem 530 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
W tym artykule podsumowano właściwości niektórych nowych QD nie opartych na kadmie wraz z różnymi zastosowaniami QD.