Kluczowe dokumenty
935093
Infrared PbS quantum dots
λmax, 1250 nm, 100 mg/mL in toluene
Synonim(y):
12279 kropek kwantowych, Fluorescencyjne nanokryształy, QD na bazie ołowiu
About This Item
Polecane produkty
opis
λmax > 5 peak/valley ratio
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
100 mg/mL in toluene
wielkość cząstki
<15 nm (Nanoparticle)
λmaks.
1250 nm
<90 nm (FWHM)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Pb]=S
InChI
1S/Pb.S
Klucz InChI
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
935093-50MG | 4065270418685 |