935107
Infrared PbS quantum dots
λmax, 1850 nm, 100 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Fluorescent nanocrystals, INFIQ® quantum dots, Lead based core type QDs
About This Item
Polecane produkty
opis
> 3 peak/valley ratio
Poziom jakości
Postać
liquid
stężenie
100 mg/mL in toluene
wielkość cząstki
<15 nm
λmaks.
<150 nm (FWHM)
1850 nm
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Pb.S
Klucz InChI
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C