Kluczowe dokumenty
935123
Sigma-Aldrich
Infrared Ag2S quantum dots
λmax, 800 nm, 10 mg/mL in DMF
Synonim(y):
12279 kropek kwantowych, Fluorescencyjne nanokryształy, QD typu rdzeniowego na bazie srebra
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ag2S
Masa cząsteczkowa:
247.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
opis
>= 4 (peak/valley ratio)
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
10 mg/mL in DMF
średnica
<15 nm
λmaks.
≤70 nm (FWHM)
800 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
Klucz InChI
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kropki kwantowe (QD) siarczku srebra (Ag2S) to półprzewodnikowe nanocząstki nieorganiczne, oferowane w postaci stężonego roztworu (10 mg/ml) w N,N-dimetyloformamidzie. Najważniejszą właściwością Ag2SQD jest długość fali piku absorpcji ekscytonowej, która jest kontrolowana przez wielkość cząstek. Te kropki kwantowe Ag2Sw podczerwieni mają długość fali piku absorpcji ekscytonowej 800 nm i wąską szerokość piku, co wskazuje, że są one monodyspersyjnym zespołem nanocząstek o bardzo podobnym rozmiarze. Ponadto kropki kwantowe Ag2Snie zawierają toksycznych pierwiastków (takich jak Cd i Pb), co czyni je bardziej ekologiczną alternatywą dla QD opartych na Cd i Pb.
Zastosowanie
Kropki kwantowe Ag2Smają szereg potencjalnych zastosowań w nanodiagnostyce, ogniwach słonecznych i bioczujnikach fotoelektrochemicznych. Nanokryształy te mogą być wykorzystywane jako sondy do obrazowania optycznego NIR w badaniach mających na celu badanie nanodiagnostyki i obrazowania in vivo. Ponadto, badania wykazały, że Ag2SQD mogą służyć jako wysoce wydajny i szerokopasmowy sensybilizator dla ogniw słonecznych, co czyni je obiecującym materiałem do badań i rozwoju w dziedzinie fotowoltaiki Ag2SQD wykazały również potencjał jako biosensory PEC, a badania wykazały, że mają one duży potencjał w tym zastosowaniu ze względu na ich prostotę, niską toksyczność, czułość i szeroki zakres potencjalnych zastosowań.
Informacje prawne
INFIQ is a registered trademark of Quantum Science Ltd.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Low-toxic Ag2S quantum dots for photoelectrochemical detection glucose and cancer cells
Zhang X, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 56, 307-312 (2014)
Peng Jiang et al.
Biomaterials, 33(20), 5130-5135 (2012-04-10)
A one-step method for synthesizing water-soluble Ag(2)S quantum dots terminated with carboxylic acid group has been reported. The crystal structure and surface of the prepared Ag(2)S quantum dots were characterized. The prepared Ag(2)S quantum dots exhibited bright photoluminescence and excellent