Kluczowe dokumenty
933635
Sigma-Aldrich
Wafer tweezer
Style 4WF, PTFE Coated
Synonim(y):
Wafer Tweezers
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Opis ogólny
EMS techware
Specyficzność
Style 4WF, PTFE Coated
Handling 3", top fingers, stepped bottom paddle.
Zastosowanie
Wafer tweezer, Style 4WF, PTFE Coated are used for handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)