Kluczowe dokumenty
933007
Sigma-Aldrich
Wafer Tweezers
Style 43LB-8 Peek
Synonim(y):
Pęseta waflowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
Pęseta waflowa typu 43LB-8 Peek, wykonana z polieteroeteroketonu (PEEK), bezpiecznego dla wyładowań elektrostatycznych (ESD) miękkiego, przewodzącego włókna, odpornego na temperaturę do 250 °C. Kompatybilność z pomieszczeniami czystymi. Pęsety te są specjalnie zaprojektowane do obsługi różnych delikatnych i kruchych materiałów, takich jak wafle galowe lub krzemowe. Mają gładką, polerowaną, nieoślepiającą powierzchnię z satynowym wykończeniem. Pęseta posiada kołki ograniczające wywinięte na bocznych krawędziach, a stopniowane dolne łopatki zapobiegają wyślizgnięciu się płytki.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)