Kluczowe dokumenty
933473
Sigma-Aldrich
Pęseta do wafli
Style 3WL, 3" Handling
Synonim(y):
Wafer Tweezers
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Opis ogólny
EMS techware
Specyficzność
Obsługa 3", górna krawędź, stopniowana dolna łopatka.
Długość: 120 mm
Zastosowanie
Pęseta do płytek, Style 3WL, 3" jest używana do przenoszenia delikatnych i kruchych płytek krzemowych, dysków scyntylacyjnych, szkiełek podstawowych i nakrywkowych. Wykonana ze stali antymagnetycznej/antykwasowej o gładkiej powierzchni.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)