Kluczowe dokumenty
931187
Sigma-Aldrich
Straight-Tip PVDF Tweezer with Carbon Tip
Synonim(y):
Gripper
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Zastosowanie
Carbon tip tweezers help to avoid chipping the silicon wafer.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)