Merck
935085
Sigma-Aldrich
Infrared PbS quantum dots
λmax, 1650 nm, 100 mg/mL in toluene
Synonim(y):
12279 kropek kwantowych, Fluorescencyjne nanokryształy, QD na bazie ołowiu
About This Item
Wzór liniowy:
PbS
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer indeksu EC:
215-246-6
NACRES:
NA.21
opis
>6 peak/valley ratio
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
100 mg/mL in toluene
100 mg/mL
wielkość cząstki
<15 nm (Nanoparticle)
λmaks.
<100 nm (FWHM)
1650 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Pb]=S
InChI
1S/Pb.S
Klucz InChI
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kropki kwantowe siarczku ołowiu (PbS) to półprzewodnikowe nanocząstki nieorganiczne, oferowane w postaci stężonego roztworu (100 mg/ml) w toluenie. Najważniejszą właściwością PbS QD jest długość fali piku absorpcji ekscytonowej, która jest kontrolowana przez wielkość cząstek. Te kropki kwantowe PbS w podczerwieni mają długość fali piku absorpcji ekscytonowej 1650 nm i wąską szerokość piku (FWHM<100 nm), co wskazuje, że są one monodyspersyjnym zespołem nanocząstek, z których wszystkie mają bardzo podobny rozmiar. Jest to bardzo pożądane w zastosowaniach, w których płaski krajobraz energetyczny, wąski rozkład energii i tworzenie supersieci zapewniają lepszą wydajność. Ponadto, te PbS QD mają wszechstronną chemię powierzchni. Ligandy na powierzchni QD to długołańcuchowe cząsteczki organiczne zoptymalizowane pod kątem stabilności koloidalnej i przetwarzalności w szerokiej gamie rozpuszczalników organicznych.
Zastosowanie
Nasze kropki kwantowe PbS na podczerwień o λmax 1650 nm dobrze nadają się do zastosowań w wykrywaniu i absorpcji w bliskiej podczerwieni (NIR) ze względu na ich doskonałą wydajność absorpcji światła, niski koszt i prosty proces osadzania. Kropki kwantowe PbS są obiecującymi nanomateriałami do zastosowań w fotodetektorach, fotowoltaice i diodach emitujących światło podczerwone (LED), szczególnie w dziedzinie automatyki, nadzoru i bezpieczeństwa, noktowizji, komunikacji i zdrowia medycznego. Zastosowanie technologii kropek kwantowych opartej na PbS często wymaga dalszego etapu modyfikacji powierzchni w przygotowaniu superpłytek i cienkich warstw. Te kropki kwantowe PbS mogą podlegać wymianie ligandów w stanie stałym przy użyciu materiałów sieciujących, takich jak benzenoditiol i etanoditiol, lub wymianie ligandów w fazie roztworu przy użyciu szerokiej gamy organicznych i nieorganicznych gatunków ligandów.
Informacje prawne
Produkt Quantum Science Ltd
INFIQ is a registered trademark of Quantum Science Ltd.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)