Kluczowe dokumenty
336734
Ammonium tetrathiotungstate
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Ammonium tungsten sulfide ((NH4 )2 WS4 ), Bis(ammonium) tetrathiotungstate(2-) , Diammonium tetrathiotungstate, Diammonium tetrathiotungstate(2-)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
crystalline
gęstość
2.71 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.N.S[W](S)(=S)=S
InChI
1S/2H3N.2H2S.2S.W/h2*1H3;2*1H2;;;/q;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
MZSROLOWPFQNGM-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
336734-1G | |
336734-25G | 4061838138996 |
336734-5G | 4061826743225 |