Kluczowe dokumenty
215791
Niobium(V) chloride
99%
Synonim(y):
Niobium pentachloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
metody
FTIR: suitable
bp
254 °C (lit.)
mp
204.7 °C (lit.)
gęstość
2.75 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Klucz InChI
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a precursor to prepare K2NbF7:Mn4+ red phosphors for white light-emitting diode(LED) devices.
- As a Lewis acid to synthesize fluorescein dye derivatives for dye-sensitized solar cells.
- As a dopant to enhance the thermoelectric properties of n-type tin selenide.
- As a precursor to synthesize Nb2O5 microspheres and TiNb2O7 nanoparticles as high-rate capability and long-cycle-life anode materials for lithium-ion batteries .
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
215791-6X50G | |
215791-10G | 4061835561667 |
215791-50G | 4061838773951 |