GF02895532
Niobium nitride
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
Synonim(y):
NB546010
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 028-955-32
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)