Key Documents
GF76023165
Niobium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Synonim(y):
NB546010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 760-231-65
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
150 (micron)
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)