Key Documents
GF36619263
Niobium nitride
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, purity 99%
Synonim(y):
NB546010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 366-192-63
masa
20 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)