Kluczowe dokumenty
GF75236564
Hafnium carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Synonim(y):
HF516010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 752-365-64
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
45 (micron)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)