Merck
594636
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) carbide
<1.25 μm particle size
Synonim(y):
Hafnium carbide, Hafnium monocarbide
About This Item
Wzór liniowy:
HfC
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.50
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
powder
przydatność reakcji
core: hafnium
reagent type: catalyst
wielkość cząstki
<1.25 μm
mp
2930 °C (lit.)
gęstość
12.2 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C-]#[Hf+]
InChI
1S/C.Hf/q-1;+1
Klucz InChI
NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Used for preparation of ultra-high temperature ceramics
  • Reactant in synthesis of hafnium-containing organometallic polymers
  • Additive in alloys
  • Used in coatings
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)