Merck
745847
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) carbide
powder, <2 μm, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Vanadium monocarbide
About This Item
Wzór liniowy:
VC
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
wielkość cząstki
<2 μm
mp
2810 °C (lit.)
gęstość
5.77 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C-]#[V+]
InChI
1S/C.V/q-1;+1
Klucz InChI
ZLANVVMKMCTKMT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Węglik wanadu wzbudził zainteresowanie badaczy zarówno jako potencjalny składnik materiałów anodowych dla baterii litowo-jonowych, jak i superkondensatorów , a także jako materiał powłokowy i dodatek do kompozytów ceramicznych. Ponadto węglik wanadu domieszkowany azotem był badany jako potencjalny katalizator przeciwelektrodowy w ogniwach słonecznych uczulanych barwnikiem.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mingxing Wu et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(7), 3419-3428 (2012-01-28)
Three classes (carbides, nitrides and oxides) of nanoscaled early-transition-metal catalysts have been proposed to replace the expensive Pt catalyst as counter electrodes (CEs) in dye-sensitized solar cells (DSCs). Of these catalysts, Cr(3)C(2), CrN, VC(N), VN, TiC, TiC(N), TiN, and V(2)O(3)
Thomberg; T.;
Journal of Electroanalytical Chemistry, 630(1-2), 55-62 (2009)
Aghaie-Khafri; M.;
Journal of Physics and Chemistry of Solids, 69(10), 2465-2470 (2008)
Yang; F. Z.;
Journal of Materials Processing Technology, 209(9), 4531-4536 (2009)
Li; M.Q.;
Electrochimica Acta, 54(19), 4506-4513 (2009)