Kluczowe dokumenty
924962
Titanium Carbide (Ti3C2Tx)
Few layer MXene
About This Item
Polecane produkty
opis
Electrical conductivity: 106 S/m (MXene-only film prepared from an aqueous dispersion of MXene, at RT via a four-probe technique)
Poziom jakości
Długość
1-4 μm , average lateral size (by scanning electron microscopy)
powierzchnia
~146 m2/g , Brunauer–Emmett–Teller method
grubość
1-3 nm , by atomic force microscopy
rozpuszczalność
H2O: ≥300 mg/mL
gęstość
4.12 g/cm3 (measured by Helium pycnometer)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Active material for energy storage devices (e.g. supercapacitors, lithium-based batteries);
- Nanocomposites for power generation;
- Biomedical applications;
- Catalyst;
- EMI Shielding.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)