Kluczowe dokumenty
935883
Sigma-Aldrich
TItanium Carbide Mxene
greener alternative
multi-layer powder, 99.9% trace metals basis (exluding Al)
Synonim(y):
Ti3C2 Mxene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ti3C2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.62
Kod UNSPSC:
12352302
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis (exluding Al)
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
wielkość cząstki
10-30 μm
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt jest syntetyzowany przy użyciu TiO2 z recyklingu jako materiału źródłowego, a jego proces produkcyjny obejmuje zredukowane etapy przetwarzania z poprawioną przewodnością elektryczną i zwiększoną skutecznością ekranowania elektromagnetycznego. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Dwuwymiarowe (2D) węgliki, węgloazotki i azotki metali przejściowych, znane jako MXeny, przyciągnęły znaczną uwagę ze względu na ich wyjątkowe właściwości elektroniczne, jonowe, optyczne, mechaniczne i termiczne, a także właściwości plazmoniczne i wszechstronne / regulowane właściwości chemiczne powierzchni [1-4]. Oferujemy wielowarstwowy proszek MXene na bazie tytanu (Ti3C2) o czystości 99,9% i rozkładzie wielkości cząstek 10 ~ 15 μm.
Zastosowanie
MXeny Ti3C2 nadają się do różnych zastosowań, takich jak (ale nie tylko):
  • Konwersja energii (np. ogniwa słoneczne, fotokatalityczna produkcja paliwa, taka jak ewolucja wodoru z rozszczepiania wody i redukcja dwutlenku węgla) i przechowywanie (np. akumulatory litowo-jonowe i inne, superkondensatory) ,;
  • Zastosowania fotokatalityczne ,;
  • Zastosowania biologiczne (np. dostarczanie leków, urządzenia neuroelektroniczne, fototermiczna terapia raka, biosensory i inżynieria tkankowa),.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
935883-1G4065270844453