Merck
921408
Sigma-Aldrich
Titanium Carbide MXene dispersion in propylene carbonate
Synonim(y):
Titanium Carbide MXene
About This Item
Wzór liniowy:
Ti3C2Tx
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Postać
dispersion
Poziom jakości
stężenie
≥0.5 mg/mL in propylene carbonate
kolor
faint gray to black
Zastosowanie
battery manufacturing
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
This high purity Ti3C2Tx product is a two-dimentional (2D) titanium carbide (Ti3C2) MXene material dispersed into propylene carbonate at a concentration of 1 mg/mL, where Tx is Cl, F, and OH. This product is packaged under an inert atmosphere giving it longer shelf life compared to water based dispersions. It may contain traces of Ti2AlC.
Zastosowanie
This MXene (Ti3C2) dispersion product contains delaminated MXene flakes suspended in Propylene carbonate provide a stable suspension versus aqueous-based dispersions. Propylene carbonate between the high surface area MXene layers may form a continuous interface between the MXene layers and the PC/EC electrolyte used in the Na-ion battery, possibly allowing easier diffusion of Na+ into the electrodes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dispersions of Two-Dimensional Titanium Carbide MXene in Organic Solvents.
Chemistry of Materials, 29(4), 1632-1640 (2017)