Kluczowe dokumenty
931888
Hydrophobic MXene for composites
Synonim(y):
Hydrophobic MXenes with alkylammonium surface modification
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.9% trace metals basis
Poziom jakości
zanieczyszczenia
≤1000 ppm (trace metals)
kolor
dark gray to black
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC[NH3+].[Ti3C2Tx]
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)