Kluczowe dokumenty
925195
Sigma-Aldrich
Niobium Aluminum Carbide MAX phase
Nb2AlC
Synonim(y):
Nb2AlCMAX, MAX faza 211, Węglik niobu i aluminium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Nb2AlC
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.81
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
powder
kolor
black
rozpuszczalność
insoluble
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Faza Nb2AlC MAX jest prekursorem rewolucyjnych zastosowań Nb2CTx MXene.
  • Możliwości techniczne: Przewodnictwo elektryczne: Nb2AlC służy jako prekursor dla Nb2CTx MXene, wykazując niezwykłą przewodność elektryczną 3,5 × 10^4 S/cm.
  • Przewodność cieplna: Przewodność cieplna na poziomie 37,8 W/m-K zapewnia wydajne rozpraszanie ciepła, co ma kluczowe znaczenie dla różnych zastosowań inżynieryjnych.
  • Twardość: Dzięki twardości Vickersa wynoszącej około 14,3 GPa, Nb2AlC zapewnia trwałość i odporność na zużycie.
  • Stabilność temperaturowa: Pracując w temperaturach przekraczających 1000°C, Nb2AlC znajduje zastosowanie w środowiskach wysokotemperaturowych, takich jak bariery termiczne i wymienniki ciepła.
Nb2CTx MXene pochodzący z Nb2AlC znajduje różnorodne zastosowania:
  • Magazynowanie energii: Oferuje wysokie szybkości cykli (10C) dla akumulatorów litowo-jonowych i akumulatorów nielitowo-jonowych (Na+, K+, Mg2+, Ca2+ i Al3+) oraz superkondensatorów.
  • Czujniki biomedyczne: Umożliwia zaawansowane wykrywanie biomedyczne, w tym dostarczanie leków i selektywne wykrywanie analitów.
  • Kataliza fototermiczna: Wykorzystuje konwersję fototermiczną do konwersji CO2 i ablacji komórek nowotworowych.
W przełomowych badaniach, Nb2CTx wykazuje:
  • Zachowanie nadprzewodzące z temperaturą przejścia 12,5 K.
  • Niezwykłą pojemność właściwą i stabilność cykliczną, idealną dla LIB i akumulatorów jonowych Na+.
  • Multimodalne funkcje w implantach biomedycznych, w tym właściwości antybakteryjne i regenerację tkanek.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kent J Griffith et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(44), 18924-18935 (2020-10-24)
MXenes, derived from layered MAX phases, are a class of two-dimensional materials with emerging applications in energy storage, electronics, catalysis, and other fields due to their high surface areas, metallic conductivity, biocompatibility, and attractive optoelectronic properties. MXene properties are heavily
Yiduo Wang et al.
ACS nano, 14(8), 10492-10502 (2020-07-21)
Exploring the nonlinear photonics of emerging promising two-dimensional (2D) materials like MXenes will boost the development of broad-band optoelectronic and photonic applications. In this paper, the broad-band nonlinear optical response and the excited-carrier dynamics of an emerging MXene, Nb2C, are