Merck
399531
Sigma-Aldrich
Molybdenum carbide
−325 mesh, 99.5%
About This Item
Wzór liniowy:
Mo2C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.5%
Formularz
powder
wielkość cząstki
−325 mesh
ciąg SMILES
[Mo]=C=[Mo]
InChI
1S/C.2Mo
Klucz InChI
QIJNJJZPYXGIQM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)