Merck
241873
Sigma-Aldrich
Aluminum carbide
powder, ~325 mesh, 95%
About This Item
Wzór liniowy:
Al4C3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
cubic phase
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
powder
wielkość cząstki
~325 mesh
gęstość
2.36 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]#C[Al]=C=[Al]C#[Al]
InChI
1S/3C.4Al
Klucz InChI
CAVCGVPGBKGDTG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Y Sun et al.
Nanoscale, 3(7), 2978-2982 (2011-06-21)
As a kind of ionic (or salt-like) carbide, Al(4)C(3) hardly any active functions have been found except for structure material purposes. However, considering the unique characteristic features of its crystal structure, we think Al(4)C(3) in fact might have huge potential
K Kushita et al.
Radioisotopes, 34(1), 1-6 (1985-01-01)
Tritium standard gas for calibrating radioactivity detectors was prepared by the use of tritiated methane synthesized by the reaction of tritiated water with aluminum carbide at ca. 470 degrees C. A long-path proportional counter was used to standardize the radioactivity