Merck
280801
Sigma-Aldrich
Tantalum(IV) carbide
≤5 μm
About This Item
Wzór liniowy:
TaC
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: tantalum
wielkość cząstki
≤5 μm
ciąg SMILES
[C-]#[Ta+]
InChI
1S/C.Ta/q-1;+1
Klucz InChI
DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)