Merck
218634
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) chloride
99.8% trace metals basis
Synonim(y):
Tantalum pentachloride
About This Item
Wzór liniowy:
TaCl5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.8% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: tantalum
zanieczyszczenia
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ta](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Klucz InChI
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Zastosowanie
Used to form mixed chloro-aryloxide compounds, such as [Ta(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2, which form pyridine or phosphine adducts with a distorted six-coordinate geometry. Also used as a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds such as CsErTa6Cl18, for which electron and stability studies were performed.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ogliaro, F. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 6199-6199 (1998)
Janet R. Clark et al.
Inorganic chemistry, 36(17), 3623-3631 (1997-08-13)
The mixed chloro-aryloxide compounds [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)Cl(3)](2) (M = Nb (1a), Ta (1b); both structurally characterized) and [M(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(3)Cl(2)] (M = Nb (2a), Ta (2b)) react with pyridine (py) and PMe(2)Ph to produce a series of adducts cis-mer-[MCl(3)(OC(6)H(3)Pr(i)(2)-2,6)(2)(L)] (M, L: Nb, py (3a);
Global Trade Item Number
SKUGTIN
218634-25G4061838775566
218634-100G4061838775559
218634-5G4061838775573