Merck
326364
Sigma-Aldrich
Niobium(IV) chloride tetrahydrofuran complex
Synonim(y):
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)niobium
About This Item
Wzór liniowy:
NbCl4(CO4H8)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.93
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
powder
mp
93 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[Nb](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Nb/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
Klucz InChI
OLGCTTOCPNLTKW-UHFFFAOYSA-J
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges