Kluczowe dokumenty
258202
Hafnium(IV) chloride
98%
Synonim(y):
Czterochlorek hafnu, Tetrachlorohafnium
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 190 °C)
Próba
98%
Formularz
powder
mp
432 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: decomposes(lit.)
ciąg SMILES
Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Hf/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Klucz InChI
PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Prekursor w syntezie fosforanu hafnu litu, który jest stałym materiałem elektrolitowym stosowanym w bateriach litowych ze względu na wysoką przewodność jonową i stabilność chemiczną.
- Katalizator w procesie acetalizacji różnych związków karbonylowych, w tym aldehydów i ketonów.
- Katalizator w bezpośredniej kondensacji estrowej kwasów karboksylowych z alkoholami.
- Materiał katodowy o wysokiej pojemności do akumulatorów litowych i sodowo-jonowych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
In the last two decades, a new method termed solid-state metathesis (SSM) has been developed to synthesize compounds that are often difficult to produce conventionally.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
258202-50G | 4061826061688 |
258202-10G | 4061826061619 |