Kluczowe dokumenty
137820
3-Nitrophthalic acid
99%
Synonim(y):
3-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid, m-Nitrophthalic acid, o-Nitrophthalic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
powder
mp
210 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
grupa funkcyjna
carboxylic acid
nitro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(c1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?