Merck
274755
Sigma-Aldrich
4-Nitrophthalic acid
92%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.13
Beilstein:
1882262
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
92%
zanieczyszczenia
5-8% 3-nitrophthalic acid
mp
159-161 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
nitro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)5-2-1-4(9(14)15)3-6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
SLBQXWXKPNIVSQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Badano tkankowo-specyficzną aktywność kwasu 4-nitroftalowego.
Zastosowanie
Kwas 4-nitroftalowy został użyty do wytworzenia homochiralnego szkieletu nieorganiczno-organicznego 2D {[Mn(4-nitroftalan)(4,4′-bipirydyna)(H2O)]-(H2O2}n w reakcji z jonami manganu i pomocniczymi ligandami 4,4′-bipirydyny.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Wei Li et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(27), 7147-7152 (2011-03-05)
A 2D homochiral inorganic-organic framework {[Mn(NPTA)(4,4'-bpy)(H(2)O)]·(H(2)O)(2)}(n) was prepared by assembling achiral polar 4-nitrophthalic acid, manganese ions, and ancillary 4,4'-bipyridine ligands (NPTA = 4-nitrophthalate) (4,4'-bpy = 4,4'-bipyridine). The isomorphous Zn(ii) compound was also prepared as a diamagnetic analogue. Adjacent manganese spin
Xiaoyong Wu et al.
Water environment research : a research publication of the Water Environment Federation, 85(5), 404-410 (2013-06-26)
In order to find the relationship between tissue-specific expressions of glutathione S-transferases (GSTs) and their function in preventing effects of environmental toxicants, GSTs were primarily purified by GST-Sepharose 4B affinity chromatography from liver intestine, gill, mantle, and adductor muscle of