Merck
288314
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3,4-(methylenedioxy)benzene
97%
Synonim(y):
4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromo-1,3-benzodioxole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.02
Beilstein:
127407
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.583 (lit.)
bp
85-86 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2
Klucz InChI
FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The coupling of 1-bromo-3,4-(methylenedioxy)benzene with β-methallyl alcohol was catalyzed by Pd(OAc)2 in combination with P(t-Bu)3.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Arylation of ?-methallyl alcohol catalyzed by Pd (OAc)< sub> 2</sub> in combination with P (< i> t</i>-Bu)< sub> 3</sub>: application to fragrance synthesis.
Tetrahedron, 64(3), 543-548 (2008)
Xiujun Cao et al.
Journal of chromatography. A, 1607, 460402-460402 (2019-08-06)
Monodispersed magnetic microspheres were synthesized by the magnetization of the aminized polystyrene cores and the subsequent polymerization of allyl glycidyl ether, divinylbenzene and N-vinyl-2-pyrrolidone, which exhibited excellent monodispersity in aqueous solution and high efficiency for allyl-benzodioxoles extraction. Various techniques, including