Kluczowe dokumenty
383198
Tungsten(VI) dichloride dioxide
99%
Synonim(y):
Tungsten(VI) oxychloride, Wolfram(VI) dichloride dioxide
About This Item
Wzór liniowy:
WCl2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.74
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
ciąg SMILES
Cl[W](Cl)(=O)=O
InChI
1S/2ClH.2O.W/h2*1H;;;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
RJNBTFHJYBHWCU-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?