Key Documents
200891
Vanadium(V) oxychloride
99%
Synonim(y):
Trichlorooxovanadium oxide, Vanadium(V) oxytrichloride, Vanadyl trichloride
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
13.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: vanadium
tw
126-127 °C (lit.)
mp
−77 °C (lit.)
gęstość
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
Cl[V](Cl)(Cl)=O
InChI
1S/3ClH.O.V/h3*1H;;/q;;;;+3/p-3
Klucz InChI
JBIQAPKSNFTACH-UHFFFAOYSA-K
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?