Merck
422371
Sigma-Aldrich
Vanadium(II) chloride
85%
Synonim(y):
Dichlorovanadium
About This Item
Wzór liniowy:
VCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.85
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
85%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: vanadium
gęstość
3.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
Cl[V]Cl
InChI
1S/2ClH.V/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
ITAKKORXEUJTBC-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)