Merck
325899
Sigma-Aldrich
Scandium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Acetic acid scandium hydrate, Scandium acetate hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CO2)3Sc · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.09 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder, crystals or chunks
przydatność reakcji
core: scandium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O.CC(=O)O[Sc](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.H2O.Sc/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);1H2;/q;;;;+3/p-3
Klucz InChI
WAUFOVXMMKWBAE-UHFFFAOYSA-K
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)