Merck
230723
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride hexahydrate
96%
Synonim(y):
Chromic chloride hexahydrate, Chromium trichloride hexahydrate, Hexaaquachromium(III) chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CrCl3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.45
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: chromium
reagent type: catalyst
gęstość
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Klucz InChI
LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Chromium(III) chloride hexahydrate is a hydrated form of chromium(III) chloride commonly used as a precursor for the synthesis of other chromium complexes or as a catalyst in organic synthesis.
Zastosowanie
Chromium(III) chloride hexahydrate can be used as a:
  • Chromium(III) chloride hexahydrate can be used as a catalyst in the isomerization of glucose into fructose.
  • Precursor in the preparation of chromium(III) oxide nanosheets.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
230723-25KG
230723-500G4061838782892
230723-100G4061838782885
230723-5KG