Kluczowe dokumenty
204862
Vanadium(IV) oxide sulfate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Vanadyl sulfate hydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
solid
skład
Degree of hydration, 3-5
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: vanadium
zanieczyszczenia
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
105 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[V++].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.O.V/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
DKCWBFMZNUOFEM-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?