1.12393
Chlorek wanadu(III)
99+
Synonim(y):
Trójchlorek wanadu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
gęstość
3.0 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1000 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[V](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.V/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Pochodnych dihydropirymidynonu poprzez trójskładnikową reakcję kondensacji Biginellego pomiędzy aldehydem, β-keto estrem i mocznikiem (tiomocznikiem).
- Pochodne kumaryny w reakcji kondensacji Pechmanna różnych fenoli i estrów β-ketonowych.
- β-aminoalkohole poprzez deprotekcję epoksydów aminami aromatycznymi.
- Pochodne dioli poprzez chemoselektywne rozszczepienie acetonidów w metanolu.
VCl3 może być również stosowany jako środek redukujący do oznaczania azotanów i azotynów w próbkach wody.
Komentarz do analizy
Tożsamość (ICP-OES): pomyślnie przeszedł test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3