Kluczowe dokumenty
550086
Tungsten(VI) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (TEM)
Synonim(y):
Tungstic anhydride
About This Item
Polecane produkty
Formularz
nanopowder
wielkość cząstki
<100 nm (TEM)
gęstość
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[W](=O)=O
InChI
1S/3O.W
Klucz InChI
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The production of hydrogen by catalytic water splitting is important for a wide range of industries including renewable energy petroleum refining and for the production of methanol and ammonia in the chemical industry.